Container, EUROBOX
Fournisseur: ZARGES LEICHTBAU GMBH
40700 40706 40702 40709
ZARG40700EA 270 EUR InStock
ZARG40700 ZARG40706 ZARG40702 ZARG40709
Container, EUROBOX
Boîtes Boîtes de rangement
Aluminium, with lid.
  • Lid with stainless steel hinges and holding straps
  • Blue stacking corners ensure safe stacking
  • Corner beads for additional dimensional stability
Eurobox has high resistance against corrosion due to stainless steel fittings. The peripheral foamed seal in the lid protects against dust and splash water.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité