Appareils de mesure pH/mV/°C/ions, portables, Seven2Go™ S2/S8 Pro
Fournisseur: Mettler - Toledo
30207875 30207877 30207874 30207879 30207878 30207953 30207952 30207951 30207950 30207949
662-1845EA 1115 EUR InStock
662-1845 662-1846 662-1844 662-1848 662-1847 662-1838 662-1837 662-1836 662-1835 662-1834
Appareils de mesure pH/mV/°C/ions, portables, Seven2Go™ S2/S8 Pro
Electrochemistry Meters pH-mètres et multi-paramètres
Ces appareils de mesure robustes allient durabilité et utilisation d'une seule main, ce qui les rend parfaitement adaptés pour les applications mobiles en laboratoire, au niveau de la ligne ou à l'extérieur. Grâce à leur protection IP 67 et leur résistance aux chutes, ces appareils conviennent aux environnements difficiles et exigeants.
  • Nouveau menu intuitif garantissant une grande facilité d'utilisation
  • Clavier T-Pad avec agencement intelligent des boutons permettant une navigation rapide et facile
  • Reconnaissance automatique des capteurs InLab ISM et enregistrement de l'ID du capteur, du numéro de série et des dernières données d'étalonnage
  • Compensation automatique ou manuelle de la température
Modèles S8 Pro uniquement :
- Contraste de l'écran optimisé par la lumière du soleil : excellente lisibilité, même dans des conditions lumineuses et ensoleillées
- Voyant StatusLight indiquant à l'utilisateur si l'appareil est prêt ou pas
- Stockage des données de 2000 valeurs (conforme aux BPL)
Informations de commande: l'appareil de mesure S2 (appareil seul) est fourni avec un clip d'électrode, des instructions d'utilisation, un guide de démarrage rapide, un certificat de test, une déclaration de conformité et des piles.
Kit S2 Standard : identique à l'appareil S2, avec en plus système InLab Expert Pro-ISM-IP 67, flacons pour l'étalonnage et sachets de tampons de pH 4,01, 7,00 et 9,21.
Kit S2 Field : identique au kit S2 Standard, avec en plus étui de transport uGo™.
Kit S2 Food : identique au kit S2 Field, mais avec système InLab Solids Pro-IP 67 au lieu du système InLab Expert Pro-ISM-IP 67.
Kit S2 Light : identique au kit S2 Field, mais avec système InLab Versatile Pro au lieu du système InLab Expert Pro-ISM-IP 67.
L'appareil de mesure S8 (appareil seul) est fourni avec le logiciel EasyDirect™ pH, un câble USB, un clip d'électrode, un accessoire de base, des instructions d'utilisation, un guide de démarrage rapide, un certificat de test, une déclaration de conformité et des piles.
Kit S8 Standard : identique à l'appareil S8, avec en plus système InLab Expert Pro-ISM-IP 67, flacons pour l'étalonnage et sachets de tampons de pH 4,01, 7,00 et 9,21.
Kit S8 Field : identique au kit S8 Standard, avec en plus étui de transport uGo™.
Kit S8 Biotech : identique au kit S8 Field, mais avec système InLab Routine Pro ISM (câble inclus) au lieu du système InLab Expert Pro-ISM-IP 67.
Kit S8 Fluoride : identique au kit S8 Field, mais avec système perfectION Fluoride au lieu du système InLab Expert Pro-ISM-IP 67.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité