SPE plates, 96-well, HyperSep™, Retain-AX
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
HyperSep™
549-0683EA 407 EUR InStock
549-0683
SPE plates, 96-well, HyperSep™, Retain-AX
Microplaques Plaques d'extraction pour phase solide
HyperSep Retain-AX is a high purity, highly porous polystyrene DVB material partially modified with quaternary functional groups to retain acidic analytes. The problems associated with column drying in traditional silica-based SPE materials are eliminated when using this product.
  • Easy recoveries for acidic analytes
  • High and consistent recoveries
  • High capacity material
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité