SPE plates, 96-well, HyperSep™, Aminopropyl
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
60300-505 60300-506 60300-507
HYPE60300-505EA 493 EUR InStock
HYPE60300-505 HYPE60300-506 HYPE60300-507
SPE plates, 96-well, HyperSep™, Aminopropyl
Microplaques Plaques d'extraction pour phase solide
Thermo Scientific™ HyperSep Aminopropyl SPE 96-Well Plates and Individual Wells feature a polar sorbent that allows both polar and anion exchange interactions. The chemistry offers good retention of drugs, metabolites and structural isomers.
  • Separation of structural isomers, Saccharides, drugs and metabolites in biological fluids
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité