SPE plates, 96-well, HyperSep™, SAX
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
HyperSep™
HYPE60300-567EA 518 EUR InStock
HYPE60300-567
SPE plates, 96-well, HyperSep™, SAX
Microplaques Plaques d'extraction pour phase solide
Thermo Scientific™ HyperSep SAX Strong Anion Exchanger SPE 96-Well Plates and Individual Wells feature a strong anion exchange sorbent for extraction of weak acids. The use of SPE sample preparation can significantly enhance the robustness and reliability of many biological, pharmaceutical, forensic and environmental applications.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité