SPE plates, 96-well, HyperSep™, SCX
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
60300-582 60300-588
HYPE60300-582EA 416 EUR InStock
HYPE60300-582 HYPE60300-588
SPE plates, 96-well, HyperSep™, SCX
Microplaques Plaques d'extraction pour phase solide
Thermo Scientific™ HyperSep SCX Strong Cation Exchanger SPE 96-Well Plates and Individual Wells feature a strong cation exchange sorbent for extraction of charged basic compounds. The use of SPE sample preparation can significantly enhance the robustness and reliability of many biological, pharmaceutical, forensic and environmental applications.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité