Papier filtre quantitatif durci à faible teneur en cendres
Fournisseur: Prat Dumas
PRATA150600EA 15.6 EUR InStock
PRATA150600 PRATJ240603 PRATJ185600 PRATA185600 PRATA185603 PRATA150603 PRATJ150603 PRATJ110600
Papier filtre quantitatif durci à faible teneur en cendres
Filtres Papiers filtre Papiers filtres quantitatifs
Ces papiers sont fabriqués à partir de cellulose très pure et sont lavés dans des acides. Ils sont conçus pour les analyses quantitatives des applications de routine et sont résistants à l'humidité.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité