Scalpel blades, carbon steel, Feather®
Fournisseur: PFM Medical
Feather®
FEAT201500015EA 26.6 EUR InStock
FEAT201500015 FEAT201500010 FEAT201500021 FEAT201500020 FEAT201500024 FEAT201500023 FEAT201500022 FEAT201500011
Scalpel blades, carbon steel, Feather®
Bistouris et pièces détachées Lames de bistouri
Carbon steel, sterile.
  • With anti-rust coating
  • Suitable for all surgical applications
  • Optimised micrometer-accurate precision grinding
  • Double-honing process ensures ultra-sharp cutting edges of superb quality and durability
  • Blade is ready for use immediately after removal from the package and is easy to insert into the handle
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité