Sachets ultra-propres pour salles blanches Fisher Container™ Precision Clean® II
Fournisseur: FISHER CONTAINER CORP
10200A 10186 10187 10191 10207 10423 10043 10185 10042 10049A 10050 10424 10195 10060A 128104 10046 10545A 10171 10580A 10039 STCK0002001 10425A
FISH10200AEA 1080 EUR InStock
FISH10200A FISH10186 FISH10187 FISH10191 FISH10207 FISH10423 FISH10043 FISH10185 FISH10042 FISH10049A FISH10050 FISH10424 FISH10195 FISH10060A FISH128104 FISH10046 FISH10545A FISH10171 FISH10580A FISH10039 FISHSTCK0002001 FISH10425A
Sachets ultra-propres pour salles blanches Fisher Container™ Precision Clean® II
Sachets Sacs de stockage
Sachets transparents en résine ultrapure. Idéaux pour le conditionnement de boîtes de wafers semi-conducteurs, les dispositifs médicaux, les tenues, gants, lingettes ou autres produits pour salles blanches et les produits nécessitant un niveau similaire de propreté en surface.
  • Grande transparence, avec ou sans impression
  • Peuvent être stérilisés par irradiation aux rayons gamma
  • Sachets transparents en résine ultrapure
  • Fabriqués et conditionnés en salle blanche ISO classe 4
  • Double emballage avec étiquette de certificat de conformité
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité