In-line filter cartidges, low pressure
Fournisseur: VICI Jour
JOURJR-CFE-S2-5EA 258 EUR InStock
JOURJR-CFE-S2-5 JOURJR-CFE-S75-5 JOURJR-CFE-S10-5
In-line filter cartidges, low pressure
Filtres Cartouches filtrantes
Filters are constructed of PTFE and CTFE, with a type 316 stainless low pressure drop screen. The inner design of the cartridge ensures the equal distribution of the solvent to the screen.
  • Compact design and easy to replace
  • Fit all 1/4 - 28 fitting details
  • Three porosity options
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité