GC capillary column connectors, Finger Tite
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
290SA131 290SA132 290SA133 290ST130 290S1132 290S1131
555-9149EA 440 EUR InStock
555-9149 555-9148 555-9147 555-9182 555-9151 555-9152
GC capillary column connectors, Finger Tite
Raccords et connecteurs
Metal-to-metal seal eliminates contamination and gives lower air/water background noise. No need to retighten ferrules, as they expand and contract with the fitting over GC operating temperatures.
  • Leak free connections
  • No tools required
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité