Thermomètres Exact-Temp avec revêtement de sécurité
Fournisseur: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
8000111 8000112 8000113 8000114 8000115 8010111 8010112 8010113 8010114 8010115 8010116 7010112 8000117 8000116 7000117 7010111 7010116 7010115 7010114 7010113 7000114 7000115 7000113 7000112 7000111 7000116 7000111/04/2P 7010111/04/2P 7000112/04/2P 7010112/04/2P 7000114/04/2P 7000113/04/2P 7010113/04/2P 7010114/04/2P 7000115/04/2P 7010115/04/2P 7000116/04/2P 7010116/04/2P 8010112/04/2P
SCNL8000111EA 127 EUR InStock
SCNL8000111 SCNL8000112 SCNL8000113 SCNL8000114 SCNL8000115 SCNL8010111 SCNL8010112 SCNL8010113 SCNL8010114 SCNL8010115 SCNL8010116 SCNL7010112 SCNL8000117 SCNL8000116 SCNL7000117 SCNL7010111 SCNL7010116 SCNL7010115 SCNL7010114 SCNL7010113 SCNL7000114 SCNL7000115 SCNL7000113 SCNL7000112 SCNL7000111 SCNL7000116 SCNL7000111/04/2P SCNL7010111/04/2P SCNL7000112/04/2P SCNL7010112/04/2P SCNL7000114/04/2P SCNL7000113/04/2P SCNL7010113/04/2P SCNL7010114/04/2P SCNL7000115/04/2P SCNL7010115/04/2P SCNL7000116/04/2P SCNL7010116/04/2P SCNL8010112/04/2P
Thermomètres Exact-Temp avec revêtement de sécurité
Thermomètres Thermomètres analogiques
Remplissage rouge ou bleu. Revêtement : PTFE/FEP, transparent.
  • Thermomètres numériques ou conventionnels (à remplissage organique ou au mercure, avec/sans revêtement de sécurité)
  • Flacons en plastique incassables, dotés d'aimants pour un montage mural ou sur porte aisé, numéro de série individuel
  • Tous les thermomètres sont encapsulés dans un revêtement de sécurité de haute qualité qui permet de protéger les contenus, les utilisateurs et l'environnement contre les bris de verre ou les fuites de liquide (PTFE/FEP, transparent)
Instruments de haute précision permettant de surveiller les congélateurs, les surgélateurs, les congélateurs banques de sang, les réfrigérateurs, les incubateurs et les étuves, ainsi que les chambres de simulation de conditions climatiques.
Until 10th October 2017 it is still allowed to use mercury thermometers if they are exclusively intended to be used for tests as per standards which require the usage of mercury thermometers.
Certifications: Thermomètres conformes aux normes internationales (avec certificat de conformité et de précision).
Informations de commande: disponibles avec certificat d'usine ou certificat d'étalonnage DAkkS (en option).
Information de livraison: fournis avec un certificat de conformité.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité