HPLC columns, LC-NH₂, SUPELCOSIL, Supelco®
Fournisseur: Merck
59132.EA 794 EUR InStock
59132.
HPLC columns, LC-NH₂, SUPELCOSIL, Supelco®
Colonnes pour chromatographie
The LC-NH2-NP is an amino phase dedicated to normal phase chromatography suitable for separation of wate insoluble analytes like fat soluble vitamins.
  • Show stable retention in normal phase separations
  • Less sensitive to small or varying amounts of water in the mobile phase, relative to unmodified silica
  • Provide excellent separations of fat-soluble vitamins
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité