L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Drawer cabinets 75/56
Fournisseur: TRESTON
60849101 60849102 60849103 60849104 60849105 60849106 60849107 60849201 60849202 60849203 60849204 60849205 60849206 60849207 60849301 60849302 60849303 60849304 60849305 60849306 60849307
SOVE60849101EA 0 EUR InStock
SOVE60849101 SOVE60849102 SOVE60849103 SOVE60849104 SOVE60849105 SOVE60849106 SOVE60849107 SOVE60849201 SOVE60849202 SOVE60849203 SOVE60849204 SOVE60849205 SOVE60849206 SOVE60849207 SOVE60849301 SOVE60849302 SOVE60849303 SOVE60849304 SOVE60849305 SOVE60849306 SOVE60849307
Drawer cabinets 75/56
Mobilier Armoires de stockage
Drawer units 75 series designed for storing lightweight items, in environments such as light assembly, inspection, or testing laboratory. These units equipped with base for stand alone version and casters for mobile version.
  • Castors equipped with brakes
  • Maximum loading capacity: 60 kg per drawer
Colour: grey
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité