HPLC columns, MetaSil AQ C18
Fournisseur: VARIAN
A0520150X020 A0530050G100
VARIA0520150X020EA 1130 EUR InStock
VARIA0520150X020 VARIA0530050G100
HPLC columns, MetaSil AQ C18
Colonnes pour chromatographie
The MetaSil AQ materials are based on silica that is highly coated with hydrophobic alkyl chains interspersed with hydrophilic short-chain endcapping groups. These columns remain fully extended in aqueous phases, allowing increased interaction between samples and the bonded phase. These columns remain fully extended in aqueous phases, allowing increased interaction between samples and the bonded phase.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité