Pincettes de précision, résistantes, DURAX™
Fournisseur: OUTILS RUBIS SA
1-DURAX 00-DURAX 0-DURAX 2A-DURAX 3C-DURAX 3-DURAX 5A-DURAX 5-DURAX 7-DURAX SS-DURAX
OUTI1-DURAXEA 26.6 EUR InStock
OUTI1-DURAX OUTI00-DURAX OUTI0-DURAX OUTI2A-DURAX OUTI3C-DURAX OUTI3-DURAX OUTI5A-DURAX OUTI5-DURAX OUTI7-DURAX OUTISS-DURAX
Pincettes de précision, résistantes, DURAX™
Pinces
DURAX™ (acier martensique).
  • Durci jusqu'à 616 Vickers : devient 6 fois plus dur que l'acier standard
  • Haute résistance à l'usure et aux déchirures : plus longue durée de vie que des pinces ordinaires
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité