Bottles, wide mouth, square, with pressure seal cap
Fournisseur: Lamaplast
LAMA55EA 30.4 EUR InStock
LAMA55 LAMA539 LAMA58
Bottles, wide mouth, square, with pressure seal cap
Flacons Flacons en plastique
HDPE, translucent.
  • For food use
  • With self sealing tamper evident pressure cap
The square shape allows a better use of the spaces. The self-sealing screwing cap is tamper proof. Thanks to the wide mouth they are suitable for the storage of creams, semi-solid substances, granulates and powders.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité