L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Round tissue float baths, TFB
Fournisseur: MEDITE
01-4500-00 01-5500-00
MEDT01-4500-00EA 1150 EUR InStock
MEDT01-4500-00 MEDT01-5500-00
Round tissue float baths, TFB
Bains Bains tissulaires
Tissue float bath is for flattening and drying tissue sections in histology, and pathology. The bath well and edge are made of high quality aluminum with a black coating. The safe heating system with ceramic ballast resistance avoids overheating and damage even in case of an empty bath.
Bath volume: 1,5 L
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité