L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Meker burners
Fournisseur: R L ENTERPRISES
4101/21 4101/3 4101/31 4101/32 4101/4 4101/41 4101/5 4101/51 4101/52
RLAA4101/21EA 122 EUR InStock
RLAA4101/21 RLAA4101/3 RLAA4101/31 RLAA4101/32 RLAA4101/4 RLAA4101/41 RLAA4101/5 RLAA4101/51 RLAA4101/52
Meker burners
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
Nickel plated brass. The top of the burner is fitted with a perforated steel head, which gives multiple small but very hot flames. It is not fitted with an air regulator. Burners have diecast base painted in a blue chemically resistant acrylic finish.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité