Infrared thermometers, testo 830
Fournisseur: TESTO
0560.8312 0560.8314 0560.8311 0563.8314
620-2808EA 99 EUR InStock
620-2808 TEST0560.8314 620-2466 TEST0563.8314
Infrared thermometers, testo 830
Thermomètres Thermomètres numériques
These infrared thermometers are designed for temperature measurements in trade and industry.
  • Non invasive
  • Adjustable alarm limits
  • Fast recording: Two measurements per second
  • Spectral range: 8 - 14 μm
830-T1 infrared thermometer features 1-point laser sighting, 10:1 optics, adjustable limit values and alarm function.
830-T2 infrared thermometer features 2-point laser sighting, 12:1 optics, adjustable limit values, alarm function and connection of external probes.
830-T4 infrared thermometer features 2-point laser sighting, 30:1 optic, adjustable limit values, alarm function and connection of external probes.
Informations de commande: Additional probes and accessories are sold separately.
Information de livraison: Supplied with batteries and a certificate of calibration. The T4 set also includes a cross-band surface probe and protective leather case.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité