L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Pistolet de pulvérisation d'azote
Fournisseur: ENTEGRIS
421-42-11 421-42-21 421-42-31
ENTE421-42-11EA 0 EUR InStock
ENTE421-42-11 ENTE421-42-21 ENTE421-42-31
Pistolet de pulvérisation d'azote
Vaporisateurs
Long lasting and reliable PFA nitrogen spray guns with 0,5 µm PTFE membrane for use in high purity and corrosive chemical applications.
  • Integral filter enables air to be filtered before nitrogen is dispensed
  • Vented cap/nozzle meets OSHA safety specifications
  • PFA construction enables use in high purity and corrosive applications
  • Colored caps enable visual chemical differentiation at a glance
Le bouchon/la buse d'azote empêche l'accumulation de pression si la sortie est bloquée.
Orifice 4,8 mm
Max. pressure 75 psig (517 kPa)
Connection ¹/₄" FNPT
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Pistolet de pulvérisation d'azote, naturel 1 ENTE421-42-11
Pistolet de pulvérisation d'azote, bleu 1 ENTE421-42-21
Pistolet de pulvérisation d'azote, orange 1 ENTE421-42-31
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité