Autosampler vial sleeve
Fournisseur: PerkinElmer
PERCN9307027EA 280 EUR InStock
PERCN9307027
Autosampler vial sleeve
Supports Manchons de support
This open base clear glass support sleeve is used to offer microsampling capability in a standard 2 ml vial carousel or robotic autosampler.
  • 12×32 mm support sleeve
  • Accepts 200 and 300 µl vials
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité