Manual crimpers and decappers
Fournisseur: Agilent
5181-8827 8710-1643 5040-4667 5040-4668 5040-4669 5040-4671 5190-4062 5190-4064 5190-4065
HEWL5181-8827EA 437 EUR InStock
HEWL5181-8827 HEWL8710-1643 HEWL5040-4667 HEWL5040-4668 HEWL5040-4669 558-0571 HEWL5190-4062 HEWL5190-4064 HEWL5190-4065
Manual crimpers and decappers
Pinces à sertir et pinces à dessertir
Crimpers and decappers for 8, 11 and 20 mm crimp top vials and crimp caps.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité