Buffers, TBS, 20X solution, pH 7,4, molecular biology grade, ultrapure
Fournisseur: Thermo Scientific
J75892.K2 J75892.AE J75892.K8
J75892.K2EA 122 EUR InStock
J75892.K2 J75892.AE J75892.K8
Buffers, TBS, 20X solution, pH 7,4, molecular biology grade, ultrapure
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons de lavage
Used in Western blotting protocols.
  • Contaminant testing:
  • DNase (endo): Passes test
  • DNase (exo): Passes test
  • RNase: Passes test
  • Protease: Passes test
20X TBS (Tris Buffered Saline) solution consisting of 500 mM Tris, 60 mM KCl and 2,8 M NaCl in high purity dH₂O, pH 7,4. Solution is 0,2 μm filtered and dispensed into durable, square Nalgene® bottles. Dilute to 1X with high purity water for a solution consisting of 25 mM Tris, pH 7,4, 3,0 mM KCl and 140 mM NaCl. With pH (25 °C, 20X): 7,4 ±0,1.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité