Tissue float bath, MWB
Fournisseur: Slee
13000500 13000510 13000520
SLEE13000500EA 5250 EUR InStock
SLEE13000500 SLEE13000510 SLEE13000520
Tissue float bath, MWB
Bains Bains tissulaires
This tissue float bath is designed for stretching of paraffin sections in histology, research and industry laboratories.
  • Black coated bath with stainless steel lid
  • Integrated overheat security
  • Safety thermostat
  • Digital temperature display
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité