Dilatometers, small quartz
Fournisseur: PerkinElmer
PERC03190461EA 554 EUR InStock
PERC03190461
Dilatometers, small quartz
Dilatomètres
The kit permits the determination of volumetric changes of materials upon melting or upon cooling from a melt. A typical application would be the determination of shrinkage from a mold.
  • Kit includes quartz dilatometer cell, aluminum oxide powder (28 g), quartz sample tube and instruction sheet
  • 0,1 and 1,5 ml capacity can be used with the 15 and 28 mm diameter furnace repectively
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité