HPLC columns, Eurospher I
Fournisseur: KNAUER
25DE181ESJ 25DE081ESJ
KNAU25DE181ESJEA 484 EUR InStock
KNAU25DE181ESJ KNAU25DE081ESJ
HPLC columns, Eurospher I
Colonnes pour chromatographie
These endcapped Eurospher I columns are used in the determination of water soluble vitamins, steroids, catecholamines, sedatives and many other applications fields.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité