L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tubing, metal
Fournisseur: JULABO GmbH
8930210 8930214 8930221 8930209 8930220 8930223 8930211 8930222
461-0005EA 424 EUR InStock
461-0005 461-0007 JULA8930221 461-0004 JULA8930220 JULA8930223 JULA8930211 JULA8930222
Tubing, metal
Tuyaux Transfer Tubing
Metal tubing is integrated insulated and flexible with connectors and fittings. This flexible metal tubing can be bolted together with the circulator and the external system, provides anti-slipping. Triple insulated tubing is used for wide temperature ranges.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité