Plaques pour PCR 384 puits, opaques, à jupe, Amplate™
Fournisseur: Simport Scientific
T324-384SKK T324-384SKW
SIMPT324-384SKKEA 485 EUR InStock
SIMPT324-384SKK SIMPT324-384SKW
Plaques pour PCR 384 puits, opaques, à jupe, Amplate™
Microplaques Plaques PCR
PP. These opaque 384-well PCR plates are for chemiluminescent and fluorescent procedures. Thin-walled and designed for rapid thermal transfer, these plates are precision-moulded to ensure well-to-well and plate-to-plate uniformity.
  • Opaque to ensure low level of background fluorescence
  • Can be filled using automated fluid handling systems
  • Two corners are cut away to facilitate orientation
  • Alphanumeric grid for better identification
  • Can be handled by robotic handling equipment
  • Opaque to ensure low level of background fluorescence
  • Area for bar coding, labelling or writing
Information de livraison: Packed in tamperproof resealable bags of 10 plates.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité