Système de traitement des colonnes SPE en verre, J.T. Baker®
Fournisseur: Avantor
7208-00EA 1610 EUR InStock
7208-00 6998-00
Système de traitement des colonnes SPE en verre, J.T. Baker®
Pièges à vide
Ces systèmes de traitement des colonnes en verre sont des chambres de vide en verre à la conception spéciale permettant de traiter de multiples échantillons simultanément. La chambre en verre permet d'avoir une vision permanente des échantillons.
  • Traite plusieurs échantillons simultanément
  • Une vision permanente des échantillons
  • Chambres à vide en verre à la conception spéciale
Le système de traitement SPE-12G permet de traiter jusqu'à 12 échantillons simultanément, et il comprend 12 garnitures de type Luer, 12 robinets d’arrêt individuels de contrôle du débit, 12 aiguilles de collecte en polypropylène, une jauge de vide/contrôleur, et un kit de portoirs pouvant accueillir tout type de verrerie.
Le système de traitement SPE-24G permet de traiter jusqu'à 24 échantillons en 20 à 30 minutes, et il comprend 24 garnitures de type Luer, 24 robinets d’arrêt individuels de contrôle du débit, 24 aiguilles de collecte en polypropylène, une jauge de vide/contrôleur, et un kit de portoirs pouvant accueillir tout type de verrerie.
Information de livraison: Ces deux unités sont fournies avec un collecteur de vide, un portoir de collecte d'échantillons avec trois poteaux de support, quatre étagères ajustables en hauteur avec clips de maintien et une notice d’utilisation.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité