Tubings, insulated
Fournisseur: LAUDA
LZS001 LZS007 LZS009 LZS021 LZS002 LZS019 LZS020 LZS022 LZS011 LZS012 LZS023
LAUDLZS001EA 90 EUR InStock
LAUDLZS001 LAUDLZS007 LAUDLZS009 615-1138 LAUDLZS002 LAUDLZS019 LAUDLZS020 LAUDLZS022 LAUDLZS011 LAUDLZS012 LAUDLZS023
Tubings, insulated
Tuyaux Transfer Tubing
This insulated tubing is used with thermostats.
*Silicone tubes should not used in conjunction with silicone oils.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité