Deflagrating spoon
Fournisseur: R L ENTERPRISES
Z4604 Z4704 Z4804
RLAAZ4604EA 20.2 EUR InStock
RLAAZ4604 RLAAZ4704 RLAAZ4804
Deflagrating spoon
Cuillères
Mild steel. Deflagrating spoon, welded to a handle.
With cork and aluminium convex cap, 90 mm diameter to give safety closure.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité