Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® SC-DVB hydrophobe (SO3)
Fournisseur: Avantor
J.T.Baker® BAKERBOND®
8196-08EA 0 EUR InStock
8196-08 8196-04 8196-02
Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® SC-DVB hydrophobe (SO3)
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes ont recours aux résines polymères BAKERBOND® DVB issues de la technologie de microparticules polymériques ultra-clean. Ces particules de résine affichent une large surface, elles sont hautement rigides, stables sur une plage de pH allant de 1 à 14, mouillables à l’eau et non impactées par le séchage par absorbant. On recommande de recourir à ces colonnes lorsqu'on utilise des méthodes de détection avancées.
  • Améliore la récupération de la préparation de l'échantillon
  • À base de polymère
Applications générales : Analytes ioniques, basiques.
On peut utiliser ces colonnes SPE en mode mixte.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité