Filtres à cartouche, Savana® AT
Fournisseur: ENTEGRIS
SVTA01TQ1 SVTB01TQ1 SVTV01TQ1 SVTC01TQ1 SVTG01TQ1
ENTESVTA01TQ1EA 0 EUR InStock
ENTESVTA01TQ1 ENTESVTB01TQ1 ENTESVTV01TQ1 ENTESVTC01TQ1 ENTESVTG01TQ1
Filtres à cartouche, Savana® AT
Filtres Cartouches filtrantes
Ces filtres à cartouche sont fabriqués en fluoropolymère pour le retrait constant des particules d'un grand nombre d'acides, de bases et d'autres produits chimiques.
  • Excellente compatibilité chimique
  • Fabriqué dans des locaux certifiés ISO 9001 dans des conditions de salle propre avec contrôle de la documentation
Membrane : PTFE ; support : PFA
Température de fonctionnement maximale : 120 °C
Pression différentielle maximale avant : 5,1 bar à 25 °C ; 2,0 bar à 120 °C
Pression différentielle maximale arrière : 3,5 bar à 25 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité