Emballages de préparation à petits pores, J.T. Baker® BAKERBOND®
Fournisseur: Avantor
7025-00EA 0 EUR InStock
7025-00 7028-00 7046-00 7043-00 7043-01 7365-10 7046-01
Emballages de préparation à petits pores, J.T. Baker® BAKERBOND®
Sorbants pour chromatographie Sorbants pour chromatographie Flash
Matériaux d’emballage pour préparations à faible pression et chromatographie Flash. Chimiquement stable pour un pH entre 2 et 8,5. Ils ne sont pas endommagés par les produits nettoyants et les agents antimicrobiens tels que l’azoture de sodium, les solutions aqueuses diluées d'acide trifluoroacétique et l’acide acétique, les solvants organiques tels que le méthanol et l’acétonitrile, ainsi que les solutions aqueuses concentrées de sel et d’urée. Ces emballages contiennent des particules de forme irrégulière.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité