Net bandages
Fournisseur: Söhngen
SOEH1006060EA 11.1 EUR InStock
SOEH1006060 118-1252 118-1251
Net bandages
Matériel de premiers secours Pansements
This is highly elastic tubular bandage is ideal for the fixation of wound dressings (aluderm®, DermaCare®, DERMOTEKT®-PES, etc.). Size 3 is deal for use on legs and arms, size 4 is ideal for use on thighs or on the head.
  • No extra fixation required by adhesive plaster or bandage
  • Allows quick and easy wound care, control and dressing changes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité