Wound plasters, Aluderm®-aluplast waterproof
Fournisseur: SOEHNGEN
1009155 1009157
SOEH1009155EA 0 EUR InStock
SOEH1009155 SOEH1009157
Wound plasters, Aluderm®-aluplast waterproof
Matériel de premiers secours Pansements
The aluderm®-aluplast wound plaster has an aluminium wound layer and an additional absorption middle layer. The aluminised wound layer is highly absorbent, so the wound remains dry and clean.
  • Made from PE plastic with polyacryl adhesive
  • Adhesive function is activated by body heat
  • Plaster is transparent, durable and waterproof
  • Recommended in places where water and dirt are present
  • Individually sealed
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité