Portoirs de cachets pour le transport, 200 mm, série 198/192
Fournisseur: ENTEGRIS INC
PA192-80M-0603 KA19880MB47C02 PA19280M-61C02 PA192-80M-0605 PA192-80M-0607 PA192-80M-0609
ENTEPA192-80M-0603EA 0 EUR InStock
ENTEPA192-80M-0603 ENTEKA19880MB47C02 ENTEPA19280M-61C02 ENTEPA192-80M-0605 ENTEPA192-80M-0607 ENTEPA192-80M-0609
Portoirs de cachets pour le transport, 200 mm, série 198/192
Matériel de manipulation de wafers Portoirs pour semi-conducteurs
Trends in wafer processing technology have mandated advancements in wafer carrier technology to support today’s advanced semiconductor processing facilities. Wafer carriers designed for advanced wafer transport offer dramatic performance benefits over traditional low and mid-range wafer carriers.
  • Open side wall style
  • Locating track notches at the center of the thirteenth pocket
  • Pins and holes on the top rail
  • Wafer capacity: 25
  • D1 dimension: 25,4 mm
  • Pocket spacing: 6,4 mm
  • Pocket flat: 1,7 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité