Ring weights for vessels, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F183070003 F183070005 F183070010 F183070015 F183070020
214-1941EA 55.8 EUR InStock
214-1941 214-0170 214-0171 214-0172 214-0173
Ring weights for vessels, SP Bel-Art
Poids Anneaux de lestage
Lead core, with Vikem® vinyl coating.
  • Bright red, non-slip Vikem® coating prevents damage to surfaces
  • Good chemical resistance
  • Stabilise glassware immersed in water baths; reduce floating, breakages and chemical spills
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité