Papiers pour salles propres, TexBond® 22
Fournisseur: Texwipe
TX5611 TX5619 TX5623 TX5624 TX5628 TX5629
818-0262EA 14.7 EUR InStock
818-0262 818-0263 818-0264 818-0265 818-0266 818-0267
Papiers pour salles propres, TexBond® 22
Papiers
Ce papier en cellulose, de poids moyen, imprégné de latex synthétique, réduit considérablement le relargage des particules, généralement associé aux papiers standards. Ce papier est disponible en version DIN A4 et A3. Permet l'écriture et l'impression/copie.
  • Excellente rétention des encres et toners
  • Faible relargage de particules et d'ions
  • Latex imprégné pour une pureté et une douceur optimales
  • La charge statique minimale empêche les pages de coller
  • Stérilisable
  • Poids: 75 g/m²
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité