Transport media, Ƹ Virocult®
Fournisseur: MEDICAL WIRE & EQUIPMENT
MW951S MW950T50 MW951T
MEDWMW951SEA 467 EUR InStock
MEDWMW951S MEDWMW950T50 MEDWMW951T
Transport media, Ƹ Virocult®
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Ƹ Virocult tubes are used for respiratory or tissue sampling.
  • Optimum recovery of viruses at ambient and refrigerated conditions
  • Molecular and cell culture techniques
  • Antimicrobials prevent the growth of any bacteria and fungi
Compatible with molecular and cell culture system.
Attention: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité