Steady-Luc™ Firefly HTS assay kit
Fournisseur: Biotium
30028-2 30028-1 30028-3 30028-T 99923
30028-2EA 910 EUR InStock
30028-2 30028-1 30028-3 30028-T 99923.
Steady-Luc™ Firefly HTS assay kit
Tests Tests cellulaires
Firefly luciferase is widely used as a transcriptional reporter gene for research and drug screening. The Steady-Luc™ HTS kit can be used with luminescence plate readers without sample injection systems or for high-throughput screening.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité