Gants résistants aux produits chimiques, UltraNeo 340
Fournisseur: MAPA
34340010 34340018 34340019
MAPA34340010EA 9.3 EUR InStock
MAPA34340010 MAPA34340018 MAPA34340019
Gants résistants aux produits chimiques, UltraNeo 340
Gants
Ces gants industriels en néoprène/latex sont dotés d'une doublure textile pour un confort maximal.
  • Adaptés pour un port de longue durée
  • Grande dextérité, en raison d'une épaisseur réduite des gants
  • Manchettes dentelées
  • Finition extérieure lisse
Ils conviennent parfaitement pour une utilisation dans le secteur automobile/mécanique, pour les batteries, les pompes et fabrication de compresseurs, le traitement du bois, le nettoyage industriel, et pour la manipulation et le transport de produits chimiques.
Thickness: 1,15 mm
Colour: Black
EN 374 (CKL), EN 388 (3121), EN 407 (X1XXXX), Cat. III; AQL 1,5
Certifications: EN ISO 374-1 Type A (CLMNST), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2121X), EN 407 (X1XXXX), Cat. III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité