L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Baths and circulators, stainless steel baths
Fournisseur: IKA
8035100 8035200 8035500 8035600 10000414 10000417
IKAA8035100EA 2480 EUR InStock
IKAA8035100 IKAA8035200 IKAA8035500 IKAA8035600 IKAA10000414 IKAA10000417
Baths and circulators, stainless steel baths
Thermostats à circulation Systèmes à circulation ouverte Bains avec circulateurs détachables
The ICC compact immersion circulators allow flexible coupling to water baths of different volumes. They are designed for use with liquids up to temperatures of 150 °C. The convenient carrying handle and the compact design allow easy transportation as well as comfortable use. An economic and attractive solution for basic applications such as sample tempering and heating glassware.
  • Adjustable safety circuit
  • Switch from internal to external temperature with one key (only for control unit)
  • Optical and acoustic warning, example: for over heating
  • Powerful
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité