Packaging kits, P650/P(I)620
Fournisseur: Daklapack
DAKL520125EA 41.5 EUR InStock
DAKL520125 DAKL520100
Packaging kits, P650/P(I)620
Boîtes d'expédition et de transport
These kits contain a cardboard outer box (UN3373 or UN2814), a 500 ml green leak proof container, plastic shock absorbers and absorbing tube holders.
  • Non transparent
  • Made from cardboard
Just drop in your samples, seal the lid closed and fit back into the cardboard box and send with your preferred courier.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité