L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Clamps, three pronged
Fournisseur: R L ENTERPRISES
1020 1020/1
RLAA1020EA 53.3 EUR InStock
RLAA1020 RLAA1020/1
Clamps, three pronged
Pinces Pinces à usage général
Nickel plated diecast aluminium alloy. Three prong clamp with nickel plated brass pummels and blue plastic headed nickel plated steel twin screw pivoting on a stainless steel pin.
  • Jaws coated with chemical resistant plastic
  • Spring loaded jaws (only RLAA1020/1)
  • Clamp is designed to hold articles within the jaws
  • For use with articles up to 90 mm diameter
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité