Sartocon® Slice 200 Cassettes
Fournisseur: Sartorius
SARP3081460902E-SGEA 484 EUR InStock
SARP3081460902E-SG SARP3081443902E-SW SARP3081445902E-SW SARP3081463902E-SW SART3081463902E-SG 512-0069 SARP3081465902E-SW SARP3081465902E-SG 512-0067
Sartocon® Slice 200 Cassettes
Filtres Cassettes pour filtration tangentielle
Polyethersulfone membrane
The robust polyethersulfone membrane (PESU) is a polymer, stable within a broad pH (1 to 14) and temperature range. Membrane regeneration and depyrogenation is accomplished by using (1 N) NaOH at elevated temperatures. Cassettes are stored in 0,1 N NaOH.
  • Faible volume de rétention et faible affinité pour les protéines
  • Large plage de température et de pH
  • Débits élevés
  • Cire en silicone
Membrane Hydrosart®
La membrane à base de cellulose est en polymère stable, qui est compatible avec une large gamme d'agents chimiques et stable dans une large plage de pH. Elle est également extrêmement hydrophile et neutre, ce qui explique une faible affinité pour les protéines et un encrassement quasiment nul. Elle présente des flux extrêmement élevés et homogènes. La régénération et la dépyrogénation de la membrane ont lieu en utilisant (1N) NaOH à des températures élevées. Les cassettes sont stockées dans 0,1N NaOH.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité