Pipette containers, SPECICON
Fournisseur: Schuett-biotec
SPECICON
612-1865EA 128 EUR InStock
612-1865 612-1854 612-1866 612-1855
Pipette containers, SPECICON
Boîtes Boîtes de stérilisation pour pipettes
Containers are made of thick walled aluminium, anodised in gold colour.
  • With sterilisation opening and bayonet closures
  • Can be hermetically sealed
They can be used for the sterilisation and storage of pipettes.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité