Cassettes, ultrafiltration
Fournisseur: Sartorius
Sartocon®
SARP3051463901E-SWEA 809 EUR InStock
SARP3051463901E-SW SARP3051462901E-SG 512-0076 512-0075 SARP3051443901E-SG 512-0078 512-0079 SART3051445901E-SW SART3051445901E-SG SARP3061466801E-SG
Cassettes, ultrafiltration
Filtres Cassettes pour filtration tangentielle
Les cassettes Sartocon® Slice sont constituées des mêmes matériaux et composants, d'où le même parcours d'écoulement que les cassettes Sartocon, utilisées en production à grande échelle. La mise à l'échelle ou l'échelle réduite sont parfaitement linéaires dans la gamme d'applications, depuis la récupération des cellules jusqu'à la purification et la concentration des protéines.
  • Excellente compatibilité chimique et large gamme de pH
  • Autoclavable ou vaporisable en ligne
  • Disponible avec des membranes Hydrosart® ou PESU
Membrane Hydrosart®
Les membranes Hydrosart® sont des membranes stabilisées à base de cellulose. Elles ont été optimisées pour l'industrie pharmaceutique et biotechnologique. Il s'agit d'un polymère stable avec une large plage de pH. Hydrosart est également extrêmement hydrophile, ce qui explique une faible affinité pour les protéines, un encrassement quasiment nul et un flux très élevé. La régénération, le stockage et la dépyrogénation de la membrane ont lieu en utilisant NaOH, même à des températures élevées. Grâce à ces fonctions, Hydrosart® est une membrane idéale pour les applications biologiques.
Membrane en polyéthersulfone
Les membranes PESU (polyéthersulfone) sont des polymères de membranes, qui sont bien connues dans l'industrie pharmaceutique et biotechnologique. Il s'agit d'un polymère stable avec une large plage de pH et de températures. Sa large plage de température permet de stériliser la membrane, soit par la vapeur soit par autoclavage. La régénération, le stockage et la dépyrogénation de la membrane ont lieu en utilisant NaOH, même à des températures élevées. Grâce à ces fonctions, la membrane PESU convient parfaitement aux applications biologiques.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité