L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Rotary valves, high pressure
Fournisseur: OMNIFIT
001120 001121 001122 001126
OMNI001120EA 973 EUR InStock
OMNI001120 OMNI001121 OMNI001122 OMNI001126
Rotary valves, high pressure
Vannes Vannes de commutation
The high pressure manual rotary valves are made from PTFE with a PCTFE rotor with a bore size of 0,8 mm making them ideal for pressure applications up to 500 psi. They are available in four and five port versions. All ports are 1/4"-28 UNF flat-bottom and will accept any 1/4"-28 UNF male fitting. These valves are mountable using the pre-drilled M3 mounting holes.
  • Pressure rated up to 500 psi
  • Accept 1/4"-28 UNF fittings
  • M3 mounting holes
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité